Learn More
Navailles Polyurethane Auto-adaptive Chair
Codice prodotto. 17446182
Cambia vista
Click to view available options
Altezza seduta:
510 to 640 mm
610 to 850 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza seduta Dimensione della confezione
17446182 610 to 850 mm Pezzo
17436182 510 to 640 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17446182 Fornitore Navailles N. del fornitore 7NK 91NHDP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.28€
    503.00€ / pezzi 1
    Risparmia 68.28€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
The Polyurethane Auto-adaptive Chair features ergonomy and design to eliminate fatigue. No staples nor seams in the abrasion-resistant construction.
  • Black 5-branch, scuff-resistant, reinforced steel base
  • Gas-lift column for height adjustment with shock absorber
  • Deformable seat and lumbar support in black KANGO™ soft polyurethane
  • Seat features a 2° forward tilt
  • Assembly on silentbloc
Specifica
Colore Black
Regolabile Yes
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità EN 1021-1, EN 1021-2
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories, Chemical Industry
Tipo di sollevamento Gas-lift column
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 610 to 850 mm
Warranty 8 years
Peso (sistema imperiale) 26.5 lb.
Peso (sistema metrico) 12 kg
Tipo di ruote None
Larghezza (sistema imperiale) 23.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 59 cm