Learn More
mb2 Seduta in poliuretano su rotelle - asincrono
Descrizione
- Sedia da laboratorio in poliuretano
- Sedile e schienale in poliuretano forato
- Meccanica asincrono
- Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
- Base in nylon rinforzato a 5 razze
- Ruote per pavimenti duri da 50 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Laboratory Stool |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Stile parte posteriore | Standard |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza seduta | 470 to 650 mm |
| Peso (sistema metrico) | 11.80 kg |
| Con bracciolo | No |
| Con schienale | Yes |
| Vedi altri risultati |