Learn More
mb2 Seduta in poliuretano su rotelle - asincrono
Codice prodotto. 11917264
Cambia vista
Click to view available options
Castors, Asynchronus Mecanism
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11917264 Castors, Asynchronus Mecanism
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11917264 Fornitore mb2 N. del fornitore AP3XB1D1NE2
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedile in poliuretano su ruote - Meccanismo asincrono - Cilindro di altezza standard
  • Sedia da laboratorio in poliuretano
  • Sedile e schienale in poliuretano forato
  • Meccanica asincrono
  • Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
  • Base in nylon rinforzato a 5 razze
  • Ruote per pavimenti duri da 50 mm
Specifica
Product Type Laboratory Seat
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 420 to 560 mm
Peso (sistema metrico) 11.58 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Desk Height