Learn More
mb2 Seduta in poliuretano su piedini - asincrono
Codice prodotto. 30130638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30130638 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130638 Fornitore mb2 N. del fornitore AP3XB3C1BD1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    309.80€ / pezzi 1
    Risparmia 3.20€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedile in poliuretano su piedini - Meccanismo asincrono - Cilindro di altezza - Poggiapiedi
  • Sedia da laboratorio in poliuretano
  • Sedile e schienale in poliuretano forato
  • Meccanica asincrono
  • Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
  • PoggiapiediBase in nylon rinforzato a 5 razze
  • Piedini
Specifica
Product Type Laboratory Stool
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 570 to 810 mm
Peso (sistema metrico) 13.42 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta High Bench Height