Learn More
mb2 Polyurethane Chair on Glides
Codice prodotto. 11917834
Cambia vista
Click to view available options
:
Height: 700mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11917834 Height: 700mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11917834 Fornitore mb2 N. del fornitore AP1B2D1NE3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyurethane chair on glides - Mid lift - Fix mechanism
  • Chair in polyurethane
  • Seat and back in polyurethane
  • Backrest adjustable in depth by wheel.
  • Pneumatic cylinder mid
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Glides
Specifica
Product Type Laboratory Seat
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Benchtop
Altezza (sistema metrico) 700 mm
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 490 to 680 mm
Peso (sistema metrico) 7.38 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Stool with Back