Learn More
3M™ E-A-R™ Polyurethane Earplug
Codice prodotto. 12910415 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue, Yellow
Orange
Corded:
Corded
Uncorded
Noise Reduction Rating (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Dimensione della confezione:
100 paia
50 paia
pezzi 250
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Corded Noise Reduction Rating (NRR) Dimensione della confezione
12910415 Orange Corded 25 dB 50 paia
12394749 Blue, Yellow Uncorded 28 dB 100 paia
10196534 Orange Corded 34 dB pezzi 500
17227650 Orange Corded 25 dB pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12910415 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100109118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers high attenuation and are made from a slow expanding, PU foam material. 3M E-A-R Polyurethane Earplug – 36dB.
  • Inserti auricolari con un disegno a tripla flangia che aiuta a mantenerli in posizione
  • Gli inserti auricolari sono forniti completi di una bella custodia a cuscino, richiudibile, di comodo utilizzo e che riduce il rischio di contaminazione.
  • Gli inserti auricolari sono riutilizzabili e non è necessario affusolarli
  • Il design con presa per le dita ne semplifica l'inserimento
  • Taglia unica, adatta alla maggior parte degli utilizzatori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Orange
Certificazione/Conformità CE Approved
Quantità 50/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 25 dB
Corded Corded
Product Type Earplug
Materiale Polyurethane