Learn More
Fisherbrand™ Tappi in schiuma in poliuretano
Codice prodotto. 12944311 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
12944311 15 mm pezzi 100
12954311 25 mm pezzi 100
12964291 30 mm pezzi 100
12984291 40 mm pezzi 100
12974291 35 mm pezzi 100
12904301 55 mm pezzi 100
12914301 70 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12944311
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Formed by polymerization in the presence of a foaming agent.
  • Made up of polyurethane
  • Rigid and flexible
Specifica
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Quantità 100/Pk.
Materiale Polyurethane
Product Type Plug Stopper