Learn More
Fisherbrand™ Cestello in schiuma in poliuretano True North
Codice prodotto. 11314085 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11314085 4 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11314085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.20€
    61.03€ / pezzi 1
    Risparmia 9.17€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Keep your temperature-sensitive reagents and samples cool while working at the bench. True North™ Polyurethane Foam Ice Bucket has a snug-fitting lid to help reduce evaporation and nests underneath the container when not in use.
  • Durable and light-weight black polyurethane foam with metal inserts.
  • Snug-fitting lid helps to reduce evaporation and spilling.
  • Nests underneath the container when not in use to help prevent loss.
  • Convenient spout helps prevent spills.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 181 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 234 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.2 in.
Tipo di chiusura Coperchio
Capacità (sistema imperiale) 1.1 gal.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ghiaccio secco, ghiaccio, ghiaccio/sale ecc.
Include Coperchio, beccuccio e maniglie laterali di trasporto
Materiale Schiuma poliuretanica
Product Type Cestello portaghiaccio
Quantità 1 ciascuno
Colore Nero
Capacità (sistema metrico) 4 l
Capacità Ice (4 L)
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura Da –80 a 240 °C