Learn More
mb2 Seduta in poliuretano forato su rotelle - asincrono
Codice prodotto. 30130635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30130635 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130635 Fornitore mb2 N. del fornitore AP3PEXB1D1E2
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedile in poliuretano forato su ruote - Meccanismo asincrono - Cilindro di altezza standard
  • Sedia da laboratorio in poliuretano forato
  • Sedile e schienale in poliuretano forato
  • Meccanica asincrono
  • Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
  • Base in nylon rinforzato a 5 razze
  • Ruote per pavimenti duri da 50 mm
Specifica
Product Type Laboratory Seat
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 410 to 530 mm
Peso (sistema metrico) 14.70 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Desk Height