Learn More
mb2 Seduta in poliuretano forato su piedini - asincrono
Codice prodotto. 30130640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30130640 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130640 Fornitore mb2 N. del fornitore AP3PEXB3C1BD1E3
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedile in poliuretano forato su piedini - Meccanismo asincrono - Cilindro di alto
  • Sedia da laboratorio in poliuretano forato
  • Sedile e schienale in poliuretano forato
  • Meccanica asincrono
  • Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
  • Poggiapiedi
  • Base in nylon rinforzato a 5 razze
  • Piedini
Specifica
Product Type Laboratory Stool
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 590 to 850 mm
Peso (sistema metrico) 16.62 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta High Bench Height