Learn More
mb2 Seduta in poliuretano forato su piedini - asincrono
Descrizione
- Sedia da laboratorio in poliuretano forato
- Sedile e schienale in poliuretano forato
- Meccanica asincrono
- Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
- Base in nylon rinforzato a 5 razze
- Piedini
Specifica
Specifica
| Product Type | Laboratory Seat |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Stile parte posteriore | Standard |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza seduta | 390 to 510 mm |
| Peso (sistema metrico) | 14.44 kg |
| Con bracciolo | No |
| Con schienale | Yes |
| Vedi altri risultati |