Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Neutralizing Buffer
Codice prodotto. 17936549
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Gloves
None
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
17936549 Gloves pezzi 100
17926649 None pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17936549 Fornitore LABPLAS N. del fornitore KSS67815NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    258.96€ / pezzi 100
    Risparmia 57.04€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
  • Polyurethane Sani-Sponge
  • Saturated with neutralizing buffer
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Specifica
Product Type Hygiene Sponge Sampling Kit
Tipo di media Neutralizers
Sterilità Sterile
Include Gloves