Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Letheen Broth
Codice prodotto. 17916689
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Gloves
None
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
17916689 Gloves pezzi 100
17906509 None pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17916689 Fornitore LABPLAS N. del fornitore KSS67915LT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    281.74€ / pezzi 100
    Risparmia 61.26€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
  • Polyurethane Sani-Stick
  • Saturated with Letheen broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Specifica
Product Type Hygiene Sponge Sampling Kit
Tipo di media Neutralizers
Sterilità Sterile
Include Gloves