Learn More
mb2 Poggiapiedi per seduta in poliuretano
Codice prodotto. 13446329
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
870 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13446329 870 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13446329 Fornitore mb2 N. del fornitore 231B3C1D2E2
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Swivel antistatic work chair in polyurethane, high gas lift with footrest and castors
  • Antistatic work chair
  • Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
  • Backrest support in chromed steel rod, in height and depth adjustable
  • Gas height adjustment
  • Antistatic double rotating self-braking castors
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Specifica
Product Type Poggiapiedi
Colore Nero
Adjustable (Height)
Regolabile Height
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Stile della base Ruota a 5 cerchi
Tipo di piede Reggiatura metallica a 3 rivetti sui rami metallici
Altezza (sistema metrico) 870 mm
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 560 to 800 mm
Peso (sistema metrico) 12.76 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Stool with Back