Learn More
Navailles Polyurethane Semi-standup Seat
Codice prodotto. 17486172
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
120 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
17486172 120 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17486172 Fornitore Navailles N. del fornitore 7NG 20GHLP 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.70€
    278.00€ / pezzi 1
    Risparmia 40.70€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
The Polyurethane Semi-standup Seat is easily adjustable and features a comfortable and airy surface. Abrasion-resistant design without staples nor seams.
  • 5-branch, scuff-resistant, reinforced chrome base with articulated glides
  • Chrome gas-lift column with height adjustment from 550 to 790 mm and shock absorber
  • Forward tilted ergonomic seat in black KANGO™ soft polyurethane
Specifica
Colore Black
Regolabile Yes
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità EN 1021-1, EN 1021-2
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories, Chemical Industry
Tipo di sollevamento Gas-lift column
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 550 to 790 mm
Warranty 8 Years
Peso (sistema imperiale) 17.5 lb.
Peso (sistema metrico) 7.9 kg
Tipo di ruote None
Larghezza (sistema imperiale) 23.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 59 cm