Learn More
Navailles Polyurethane Stool
Codice prodotto. 17466182
Cambia vista
Click to view available options
Altezza seduta:
470 to 600 mm
580 to 820 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza seduta Dimensione della confezione
17466182 470 to 600 mm Pezzo
17456182 580 to 820 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17466182 Fornitore Navailles N. del fornitore 7NN 10NBNR 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.80€
    150.00€ / pezzi 1
    Risparmia 27.80€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
This Polyurethane Stool is easily adjustable. Design is abrasion-resistant without staples nor seams.
  • 5-branch, reinforced base with heavy-duty nylon casters
  • Gas-lift column with height adjustment and shock absorber
  • Round seat in black polyurethane
Specifica
Colore Black
Regolabile Yes
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità EN 1021-1, EN 1021-2
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories, Chemical Industry
Tipo di sollevamento Gas-lift column
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 470 to 600 mm
Warranty 8 Years
Peso (sistema imperiale) 11 lb.
Peso (sistema metrico) 5.2 kg
Tipo di ruote Heavy-duty nylon wheels
Larghezza (sistema imperiale) 21.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 55 cm