Learn More
Sgabelli in poliuretano
183.00€ - 189.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per ufficio |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 420 - 540 mm |
Quantità | Confezione da 1 |
Product Type | Sgabello |
Materiale | Poliuretano |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11927664
|
dbo sieges
AP4CB2D1NE2 |
5 roulette |
189.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11917664
|
dbo sieges
AP4CB2D1NE3 |
5 Pads |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Per ufficio | |
Confezione da 1 | |
Poliuretano |
420 - 540 mm | |
Sgabello |