Learn More
Nitritex™ Polyurethane Tacky Mat
Codice prodotto. 15268318
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensioni (L x P):
18 x 45 in.
26 x 45 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15268318 White 26 x 45 in. pezzi 4
15258318 White 18 x 45 in. pezzi 4
15238318 Blue 26 x 45 in. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15268318 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore STW2645
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep dirt, dust and bacteria at bay in controlled laboratory environments with the Nitritex™ Polyurethane Tacky Mat.
  • Matting for use in controlled laboratory environments
  • Rectangular
  • Polyurethane
  • White or blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Dimensioni (L x P) 26 x 45 in.
Quantità 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
Colore White
Materiale Polyurethane