Learn More
Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 1.300.000, K85-95
Codice prodotto. 10696822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696822 500 g Plastic bottle 500g
10125163 25 g Plastic bottle 25g
10713041 1 kg Plastic bottle 1kg
10115163 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10696822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227475000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-39-8
Formula molecolare (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD01076626
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone
Colore Cream-White to White
Nota nome Average M.W. 1.300.000, K85-95
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Identificazione positive
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 7814
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Acqua 5% max. (K.F.)
Percent Purity 12 to 12.8% (nitrogen)