Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyvinylpyrrolidone |
| Colore | White to White-Yellow |
| Nota nome | K12 |
| pH | 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.) |
| Forma fisica | Powder or Flakes |
| Quantità | 1 kg |
| Identificazione | Passes Test |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Indice di Merck | 15, 7814 |
| Vedi altri risultati |