Learn More
Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 50.000, K30
Codice prodotto. 10721701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Pail
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721701 100 g Plastic bottle 100g
10721891 500 g Plastic bottle 500g
10697323 2.5 kg Plastic Pail 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10721701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227541000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-39-8
Formula molecolare (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD01076626
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone
Colore White
Nota nome K29-32
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Punto di fusione 225.0°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso 50.000
Quantità 100 g
Identificazione B,C,D,E comply
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 7814
Viscosità 29 to 32 K−value (1% solid w/v aq. soln.)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Acqua 5% Max. (K.F.)
Percent Purity 11.5 to 12.8% (Nitrogen, on anh. subst.) 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) max. 3% max. 2-pyrrolidone (HPLC)