Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyvinylpyrrolidone |
| Colore | White |
| Nota nome | K29-32 |
| pH | 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.) |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Crystals |
| Punto di fusione | 225.0°C |
| Quantità | 500 g |
| Identificazione | B,C,D,E comply |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Vedi altri risultati |