Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyvinylpyrrolidone |
| Colore | White or White-Yellow |
| Nota nome | K16-18 |
| pH | 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.) |
| Forma fisica | Powder or Flakes |
| Punto di fusione | 130.0°C |
| Quantità | 2.5 kg |
| Punto d'infiammabilità | >215°C |
| Identificazione | Positive |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |