Learn More
Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 8.000, K16-18
Codice prodotto. 10134760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10134760 500 g Plastic bottle 500g
10114333 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10134760 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227465000
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-39-8
Formula molecolare (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD01076626
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone
Colore White or White-Yellow
Nota nome K16-18
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forma fisica Powder or Flakes
Punto di fusione 130.0°C
Indice di Merck 15, 7814
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità >215°C
Percent Purity 11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC)
Identificazione Positive
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Acqua 5% Max. (K.F.)