Learn More
Polyvinylpyrrolidone, cross linked
Codice prodotto. 11338768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338768 100 g 100g
11328768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11338768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041631.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25249-54-1 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Polyvinylpyrrolidone is used in coatings, printing ink, rubber, glass, leather, cosmetics, soaps, plastics, in paper making and as a stabilizer. It acts as a disintegrant in pharmaceutical tablets and as a fining to extract impurities. It is used to remove polyphenols in beer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25249-54-1
Formula molecolare (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD00149016
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone
Colore White
Nota nome Cross linked
Forma fisica Powder
Punto di fusione >300°C
Quantità 100 g
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Insoluble in water,acid and alkaline.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.