Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyvinylpyrrolidone |
| Colore | White |
| pH | 5 to 8 (1% aq. soln.) |
| Forma fisica | Micro-Crystalline Powder |
| Quantità | 25 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 5% max. |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Indice di Merck | 14, 7697 |
| Acqua | 5% max. (K.F.) |
| Vedi altri risultati |