Learn More
Polyvinylpyrrolidone K 30, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11485372 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485372 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11485372 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219545190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    204.75€ / 500g
    Risparmia 10.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone K 30
CAS 9003-39-8
Colore White
Densità 1.23-1.29g/mL
Formula molecolare (C6H9NO)n
Numero MDL MFCD01076626
Quantità 500 g
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Peso formulazione 40000
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone(PVP 40)