Learn More
Polyvinylpyrrolidone K 30, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11495372 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11495372 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11495372 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219545191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone K 30
CAS 9003-39-8
Colore White
Densità 1.23-1.29g/mL
Quantità 1 kg
Forma fisica Powder
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numero MDL MFCD00082107
Sinonimo PVP 40, Polyvidone
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 604.82
Peso formulazione 40000