Specifica
| Densità | 1.23–1.29g/mL (Lit.) |
| pH | 2.8 to 4.2 (5% aq. soln.) |
| Quantità | 5 kg |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (>100mg/mL, 2.5% aq solution), methanol, ethanol, alcohol, chloroform and glycerol, acetic acid; insoluble in dimethyl ether, ethyl acetate, acetone, toluene, xylene, mineral oil, carbon tetrachloride. |
| Viscosità | 27–35cps (1% aq soln) |
| Peso formulazione | 35,000–51,000 |
| Forma fisica | Powder |