Learn More
Contec™ Panni Polywipe-C Heatseal
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11912445 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
150 panni/sacchetto
300 panni/sacchetto
75 panni/sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 1500
pezzi 750
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione unitSize
11912445 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 150 panni/sacchetto pezzi 150
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 300 panni/sacchetto pezzi 1500
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 75 panni/sacchetto pezzi 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11912445 Fornitore Contec™ N. del fornitore PCHS99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la pulizia delle superfici interne degli strumenti di lavorazione e di altre superfici sensibili in ambienti critici. I panni Polywipe-C Heatseal Contec™ sono adatti per operazioni di pulizia generiche e sono disponibili in diversi formati e quantità.
  • I panni sono realizzati in 100% poliestere a maglia interblocco
  • Adatto per operazioni di pulizia generiche
  • Il tessuto non abrasivo e morbido pulisce senza graffiare
  • I panni sono tagliati a laser, con fibre sigillate sul bordo
  • Resistente agli agenti chimici
  • Buona assorbenza con solventi
  • La forma esagonale consente di riconoscere facilmente i panni per uso critico
  • Contenuto estremamente basso di particelle e fibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno termosaldante
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 120 gsm
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca
Quantità confezione 150 panni/sacchetto
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile