Learn More
Contec™ Panni Polywipe-C Heatseal
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15606996 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
300 panni/sacchetto
75 panni/sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Dimensione della confezione
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 75 panni/sacchetto pezzi 750
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 300 panni/sacchetto pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15606996 Fornitore Contec™ N. del fornitore PCHS1212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00€
    437.82€ / pezzi 750
    Risparmia 79.18€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 05-03-2027
Per la pulizia delle superfici interne degli strumenti di lavorazione e di altre superfici sensibili in ambienti critici. I panni Polywipe-C Heatseal Contec™ sono adatti per operazioni di pulizia generiche e sono disponibili in diversi formati e quantità.
  • I panni sono realizzati in 100% poliestere a maglia interblocco
  • Adatto per operazioni di pulizia generiche
  • Il tessuto non abrasivo e morbido pulisce senza graffiare
  • I panni sono tagliati a laser, con fibre sigillate sul bordo
  • Resistente agli agenti chimici
  • Buona assorbenza con solventi
  • La forma esagonale consente di riconoscere facilmente i panni per uso critico
  • Contenuto estremamente basso di particelle e fibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno termosaldante
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per operazioni di pulizia generiche in ambienti critici, per la pulizia delle superfici interne degli strumenti di lavorazione e di altre apparecchiature
Quantità confezione 75 panni/sacchetto
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile