Descrizione
- I panni sono realizzati in 100% poliestere a maglia interblocco
- Adatto per operazioni di pulizia generiche
- Il tessuto non abrasivo e morbido pulisce senza graffiare
- I panni sono tagliati a laser, con fibre sigillate sul bordo
- Resistente agli agenti chimici
- Buona assorbenza con solventi
- La forma esagonale consente di riconoscere facilmente i panni per uso critico
- Contenuto estremamente basso di particelle e fibre
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno termosaldante |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) |
| Vedi altri risultati |