Learn More
Pinzette sterilizzabili in autoclave in POM
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18.0 cm
25.0 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Polyoxymethylene (POM) construction. Azlon™ POM Autoclavable Tweezers are suitable for multiple applications.
- High quality, autoclavable tweezers
- Rounded ends
- Fine tooth grips for secure handling of samples
Specifica
Specifica
| Stile punta | Round |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.09 in. |
| Materiale | POM |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.0 cm |
| Product Type | Tweezers |
| Da utilizzare con (applicazione) | For secure handling of samples |
| Dimensioni (L x P) | 180 L mm |
| Quantità | Ea. |