Learn More
Pinzette sterilizzabili in autoclave in POM
Codice prodotto. 12043984
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18.0 cm
25.0 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12043984
Marca: Azlon TWY266
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyoxymethylene (POM) construction. Azlon™ POM Autoclavable Tweezers are suitable for multiple applications.
  • High quality, autoclavable tweezers
  • Available with pointed or rounded ends
  • Fine tooth grips for secure handling of samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile punta Rotondo
Lunghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Materiale PMP
Lunghezza (sistema metrico) 25.0 cm
Product Type Pinzette
Da utilizzare con (applicazione) Per la manipolazione in totale sicurezza dei campioni
Dimensioni (L x P) L 250 mm
Quantità Ea.