Learn More
VITLAB™ Pinzette con punta tagliata in POM
Per afferrare e mantenere piccoli oggetti con facilità e in sicurezza. Le pinzette VITLAB™ con punte smussate in POM sono caratterizzate da una punta arrotondata e da un corpo scanalato per una presa ottimale. Realizzate in poliossimetilene, offrono elevata elasticità, durata e resistenza chimica. Sono disponibili in confezioni da cinque, di due dimensioni diverse.
Marca: VITLAB™ 68299
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Non-locking thumb forceps are designed to grasp and hold small objects where fingers cannot reach or when a higher level of grip stability or sterile handling is required. These yellow polyoxymethylene tweezers are designed for optimal object handling.- Blunt, rounded ends ensure secure grasping of small objects
- Grooves on the outside provide optimum grip for secure handling
- Long forceps (180 and 250mm) provide good reach for use with blotting and decanting
- Constructed of durable polyoxymethylene (POM)
- Provides high elasticity for easy operation
- Can be used with aliphatic alcohols, ether, aldehydes, hydrocarbons, ketones and alkalis
- Not recommended for use with ester, acids and oxidizing agents or in a microwave
- Can be autoclaved for cleaning/sterilization (frequent autoclaving may reduce mechanical stability)
Specifica
Grooves on the outside | |
Confezione da 5 | |
180 mm | |
Yellow |
Blunt | |
Polyoxymethylene | |
Forceps, Non-locking Thumb | |
Bottling and decanting |