Learn More
Cytiva Connettore per tubi in POM/FPM/polipropilene
Codice prodotto. 11350052 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Collegamenti:
Maschio M6
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Collegamenti Dimensione della confezione
11350052 Maschio M6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11350052 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18101798
In stock
M6 tubing connectors constructed of durable plastic materials for use in chromatography pump systems. Cytiva M6 Tubing Connectors are available in male flanged, flangeless and end fitting connections.
To prevent air from entering a chromatography system pump, tubing connections at the pump and inlets must be tight and secure.
  • Male Connector, Flangeless 
  • Male Connector: I.D. 3.3mm
  • Male End fitting: I.D. 2mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Connettori per tubi
Collegamenti Maschio M6
Quantità 2 Pk.
Materiale POM, FPM, Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chromatography Pump Systems, Tubing