Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pomalidomide
Codice prodotto. 16534504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16534504 250 mg 250mg
16524504 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16534504 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465702500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19171-19-8 | C13H11N3O4 | 273.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19171-19-8
Formula molecolare C13H11N3O4
Molecular Weight (g/mol) 273.25
Numero MDL MFCD12756407
InChI Key UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES NC1=CC=CC2=C1C(=O)N(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pomalidomide
Punto di fusione 315.0°C to 320.0°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 273.24
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pomalidomide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pomalidomide