Learn More
R&D Systems™ Pomalidomide 4'-alkylC3-amine
Codice prodotto. 18725766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18725766 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18725766 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7205/25
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
Pomalidomide 4'-alkylC3-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC3 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(3-Aminopropyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2154342-45-5
Quantità 25 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Degrader Building Blocks
Formula molecolare C16H18N4O4.HCl
Purezza 0.95