Learn More
R&D Systems™ Pomalidomide
Codice prodotto. 18796258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18796258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18796258 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6302/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.07€
    200.55€ / 10mg
    Risparmia 29.52€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon binder; also TNF-α inhibitor and antiangiogenic
Pomalidomide is a potent TNF-α inhibitor (IC50 = 13 nM). Also potently inhibits IL-2 (EC50 = 8 nM). Thalidomide derivative. Binds cereblon and inhibits its ubiquitination. Exhibits antiproliferative effects in a Namalwa lymphoma cell line. Antiangiogenic. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 19171-19-8
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Formula molecolare C13H11N3O4
Peso formulazione Observed MW: 273.24
Purezza 98%