Learn More
Pomalidomide, MedChemExpress
Descrizione
Pomalidomide, the third-generation immunomodulatory agent, acts as molecular glue. Pomalidomide interacts with the E3 ligase cereblon and induces degradation of essential Ikaros transcription factors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pomalidomide |
| CAS | 19171-19-8 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H11N3O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | CC-4047 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (182.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C(C2=C1C=CC=C2N)=O)C(C(N3)=O)CCC3=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 273.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only