Learn More
Pomalidomide, Mikromol™
Codice prodotto. 18013630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18013630 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18013630 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3919.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pomalidomide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pomalidomide
CAS 19171-19-8
Nomi componenti o analita Pomalidomide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H11 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, Phthalimide, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)- (8CI), 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-amino-isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidine-3-yl)isoindoline-1,3-dione, Actimid, CC 4047, Pomalidomide, Pomalyst
InChI Formula InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
IUPAC Name 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 273.24
Quantità 250 mg
Peso formulazione 273.075 g/mol