Learn More
Pomalidomide, TRC
Codice prodotto. 30134838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134838 250 mg 250mg
30133173 1 g 1g
18062020 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134838 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP688200250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19171-19-8
Formula molecolare C13 H11 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 273.24
Sinonimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, Phthalimide, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)- (8CI), 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-amino-isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidine-3-yl)isoindoline-1,3-dione, Actimid, CC 4047, Pomalidomide, Pomalyst
IUPAC Name 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Specifica
Materiale o nome chimico Pomalidomide
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
Peso formulazione 273.075