Learn More
Ponatinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494948
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494948 10 mg 10mg
16465726 100 mg 100mg
16461197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494948 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12047
MedChemExpress Ponatinib (AP24534) is an orally active multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 0.37 nM, 1.1 nM, 1.5 nM, 2.2 nM, and 5.4 nM for Abl, PDGFRα, VEGFR2, FGFR1, and Src, respectively.
Ponatinib (AP24534) is an orally active multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 0.37 nM, 1.1 nM, 1.5 nM, 2.2 nM, and 5.4 nM for Abl, PDGFRα, VEGFR2, FGFR1, and Src, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Ponatinib
Forma fisica Solid
CAS 943319-70-8
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H27F3N6O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo AP24534
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (93.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C)=O)C#CC4=CN=C5N4N=CC=C5
Molecular Weight (g/mol) 532.56
Peso formulazione 532.56
Percent Purity 97.56%
Grado Research
Research purposes only