missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ponatinib, TRC

Codice prodotto. 17913255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17913255 25 mg 25mg
17950625 10 mg 10mg
17983545 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17913255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP68825025MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 943319-70-8
Formula molecolare C29 H27 F3 N6 O
Molecular Weight (g/mol) 532.56
Sinonimo Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, AP 24534, Iclusig, Ponatinib
IUPAC Name 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)C#Cc4cnc5cccnn45)cc2C(F)(F)F)CC1

Specifica

Materiale o nome chimico Ponatinib
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C29H27F3N6O/c1-20-5-6-22(16-21(20)8-10-25-18-33-27-4-3-11-34-38(25)27)28(39)35-24-9-7-23(26(17-24)29(30,31)32)19-37-14-12-36(2)13-15-37/h3-7,9,11,16-18H,12-15,19H2,1-2H3,(H,35,39)
Peso formulazione 532.2198
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.