Learn More
Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
Descrizione
Ponceau S is used to prepare a stain for rapid reversible detection of protein bands on nitrocellulose or polyvinylidene fluoride membranes, as well as on cellulose acetate membranes. And it is also used as a rapid protein band stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ponceau S |
| Colore | Red |
| Concentrazione | 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (1mg/ml). Insoluble in ether. |
| Peso formulazione | 760.56 |
Sicurezza e movimentazione
- Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, PonceauS