Learn More
Ponceau S, 85%, MP Biomedicals Inc
Codice prodotto. 11496061 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496061 10 g 10g
11486061 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496061 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219064410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    37.80€ / 10g
    Risparmia 1.90€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 6226-79-5
Formula molecolare C22H12N4Na4O13S4
Molecular Weight (g/mol) 760.552
InChI Key VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinonimo 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC Name tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ponceau S
Nota nome Protein stain for electrophoresis
Intervallo percentuale saggio ∽ 85%
Quantità 10 g
Peso formulazione 760.6
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ponceau S
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .