Learn More
Ponceau S, Electrophoresis Grade
Codice prodotto. 15483449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483449 10 g 10g
15493449 50 g 50g
15403459 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15483449 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60744.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Protein stain for electrophoresis | CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760.552 g/mol
Ponceau S dye is used to make a stain for rapid reversible staining of protein bands on nitrocellulose or PVDF membranes (Western blots) and also for staining protein on cellulose acetate membranes. It is also suitable for electrophoresis, azo dye for reversible protein staining. This stain can also be used as a fiducial marker in mass spectrometric imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ponceau S dye is used to make a stain for rapid reversible staining of protein bands on nitrocellulose or PVDF membranes (Western blots) and also for staining protein on cellulose acetate membranes. It is also suitable for electrophoresis, azo dye for reversible protein staining. This stain can also be used as a fiducial marker in mass spectrometric imaging.
Solubility
Soluble in water (10 g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away fom strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6226-79-5
Formula molecolare C22H12N4Na4O13S4
Molecular Weight (g/mol) 760.552
Numero MDL MFCD00003892
InChI Key VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinonimo C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC Name tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ponceau S
Colore Brown to Red
Informazioni di solubilità Soluble in water (10g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 760.58
Grado Elettroforesi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ponceau S, Electrophoresis Grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ponceau S