Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ponceau S, pure
Codice prodotto. 10174030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10174030 25 g 25g
10454915 10 g 10g
10397670 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10174030 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 161470250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760.552 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6226-79-5
Formula molecolare C22H12N4Na4O13S4
Molecular Weight (g/mol) 760.552
Numero MDL MFCD00003892
InChI Key VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinonimo C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
PubChem CID 11320219
IUPAC Name tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ponceau S
Contenuto di colorante 70% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Spettrometria UV Complies
Colore Bordeaux to Brown/Red
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 760.54
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solubility    •To pass testE1%1cm    •≥350L g−1cm−1Lambda Max. (λ)    •514nm±2nm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ponceau S
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.