Specifica
| Materiale o nome chimico | Ponceau S |
| Contenuto di colorante | 70% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Spettrometria UV | Complies |
| Colore | Bordeaux to Brown/Red |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: insoluble in ether |
| Quantità | 10 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Peso formulazione | 760.54 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ponceau S
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.