Learn More
Haldenwanger™ Ciotole in porcellana
Description
- Shallow form porcelain basin
- Available in a variety of sizes
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Specifications
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Evaporating Basin |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
| Finitura interna | Smooth |
| Dimensioni (L x P x A) | 50 x 40 x 15 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |